Wichtige Dokumente
1.94604
Supelco
Ethylenglycol
Synonym(e):
Ethylene glycol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
62.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
Produktlinie
EMPARTA®
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChIKey
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
239.0 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
115 °C - open cup