Wichtige Dokumente
1.93708
Supelco
Calciumnitrat-Tetrahydrat
EMPLURA®
Synonym(e):
Calcium nitrate tetrahydrate
About This Item
Lineare Formel:
Ca(NO3)2 · 4 H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Produktlinie
EMPLURA®
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Ca+2].[N+](=O)([O-])O.[N+](=O)([O-])O.O.O.O.O
InChI
1S/Ca.2HNO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;2*(H,2,3,4);4*1H2/q+2;;;;;;
InChIKey
DKCJOKYHYIAZQH-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1