Merck
1.93622
Supelco
Natriumphosphat Dihydrat
EMPLURA®
Synonym(e):
sec-Natriumphosphat, Dinatriumphosphat, di-Natriumhydrogenphosphat, di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat
About This Item
Lineare Formel:
Na2HPO4 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktlinie
EMPLURA®
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
InChIKey
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable