Wichtige Dokumente
1.93421
Supelco
Periodsäure
EMPLURA®
Synonym(e):
Periodic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
H5IO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
Produktlinie
EMPLURA®
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[I](=O)(O)(O)(O)(O)O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
InChIKey
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
1.93421.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable