Merck
1.93263
Supelco
Magnesiumchlorid Hexahydrat
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Magnesium chloride hexahydrate
About This Item
Lineare Formel:
MgCl2 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Qualität:
ACS reagent
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChIKey
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Verpackung
1.93263.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93263.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable