Merck
1.93020
Supelco
Benzoesäure
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Benzoic acid
About This Item
Lineare Formel:
C6H5COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.12
Beilstein:
636131
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
Qualität
ACS reagent
Dampfdichte
4.21 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 132 °C)
Selbstzündungstemp.
1061 °F
bp
249 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
121-125 °C (lit.)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChIKey
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
1.93020.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazardCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1