Merck
1.93005
Supelco
Perchlorsäure
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Perchloric acid, PCA
About This Item
Lineare Formel:
HClO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352301
Qualität
ACS reagent
Form
liquid
Konzentration
≥70-< 90%
pH-Wert
(20 °C, (68 °F) strongly acid)
Löslichkeit
water: soluble
Lagertemp.
20-25°C
SMILES String
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChIKey
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
1.93005.0521: 500 mL, Minimum order quantity: 12
1.93005.2521: 2.5 L, Minimum order quantity: 4
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable