Alle Fotos(1)
Key Documents
19-203
Sigma-Aldrich
Epoxomicin-Inhibitor
The Epoxomicin Inhibitor controls the biological activity of Epoxomicin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
About This Item
UNSPSC-Code:
12352106
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Upstate®
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Anwendung
Zelldurchlässiger, wirksamer und spezifischer irreversibler Inhibitor des Proteasoms. Neuartiger Wirkmechanismus. Blockiert Chymotrypsin-ähnliche, Trypsin-ähnliche und PGPH-Aktivitäten des Proteasoms. Reguliert in nicht-toxischen Dosen die Antigenpräsentation. Zeigt in vivo eine entzündungshemmende Wirkung im Mausohr-Entzündungstest und hemmt in vitro NF-kB. Das Produkt ist nicht steril.
Biochem./physiol. Wirkung
Inhibitortyp: Protease-Inhibitoren
Zielprotein: RPS27A
Lagerung und Haltbarkeit
Kann bei –20 °C bis zu 1 Jahr aufbewahrt werden. Lösungen bei –20 °C bis zu 3 Monate aufbewahren.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
K Schwarz et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 164(12), 6147-6157 (2000-06-08)
The complete inhibition of proteasome activities interferes with the production of most MHC class I peptide ligands as well as with cellular proliferation and survival. In this study we have investigated how partial and selective inhibition of the chymotrypsin-like activity