Dokumente
178281
Sigma-Aldrich
p-APMSF, Hydrochlorid
Alternative to DFP and PMSF.
Synonym(e):
p-APMSF, Hydrochlorid
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
Farbe
white
Löslichkeit
water: 25 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C8H9FN2O2S.ClH/c9-14(12,13)5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11;/h1-4H,5H2,(H3,10,11);1H
InChIKey
KHLLRHIUKOJXLL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Alternative zu DFP und PMSF. Ein irreversibler Inhibitor von Trypsin-ähnlichen Serinproteasen. Hemmt Trypsin und Thrombin in äquimolarer Konzentration. Wirkt auf C1r, C1s, Faktor Xa und Plasmin und erfordert einen 5- bis 10-fachen Überschuss für die vollständige irreversible Hemmung. Die hemmende Wirkung ist etwa 1000-mal größer als die von PMSF.
Eine Alternative zu DFP und PMSF. Spezifischer, irreversibler Inhibitor von Trypsin-ähnlichen Serinproteasen. Hemmt Trypsin und Thrombin in äquimolaren Konzentrationen. Wirkt auf C1r, C1s, Faktor Xa und Plasmin und erfordert einen 5- bis 10-fachen Überschuss für die vollständige irreversible Hemmung. Die hemmende Wirkung ist etwa 1000-mal größer als die von PMSF. Die Stabilität hängt vom pH-Wert ab: t½ = 20 min bei pH-Wert 6,0, 6 min bei pH-Wert 7,0, 1 Millisekunde bei pH-Wert 8,0.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Trypsin-ähnliche Serinproteasen
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
In Lösung unbeständig; unmittelbar vor der Verwendung rekonstituieren.
Sonstige Hinweise
Cole, T.C., et al. 1989. Biochim. Biophys. Acta 990, 254.
Laura, R., et al. 1980. Biochemistry19, 4859.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable