Fortfahren mit
178221
α2-Antiplasmin, menschliches Plasma
A 452-amino acid glycoprotein present in plasma at about 70 µg/ml.
Synonym(e):
α₂-Proteaseinhibitor, primärer Plasmininhibitor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
87,40 €
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
87,40 €
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
solid
specific activity
≥5 IU/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Ein 452-Aminosäuren-Glykoprotein, das im Plasma zu etwa 70 µg/ml vorliegt. Hemmt die durch Plasminogenaktivator eingeleitete Lyse von Fibringerinnseln wirksam. Bildet einen kovalenten Komplex mit Plasmin und inaktiviert es.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Durch Plasminogenaktivator eingeleitete Lyse von Fibringerinnseln
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Physical form
Lyophilisiert aus 200 mmol/l NaCl, 20 mmol/l Bis-Tris-HCl, pH-Wert 6,4.
Preparation Note
Aus Plasma hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Das chargenspezifische Rekonstitutionsvolumen entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Eine hemmende Einheit ist als die Menge Enzym, die mit Tosyl-Gly-Pro-Lys-pNA als Substrat bei 25 °C und einem pH-Wert von 7,8 eine Einheit der Plasminaktivität hemmt, definiert.
Schaefer, B.M., et al. 1996. Arch. Dermatol. Res. 288, 122.
Aoki, N., et al. 1980. Blood 55, 483.
Saito, H., et al. 1974. Circ. Res.34, 641.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
178196441251178251
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
solid
form
solid
form
lyophilized
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c