Dokumente
17-285
Sigma-Aldrich
TCF-Reporter-Plasmid-Kit
Set of transfection grade T cell factor (TCF) reporter plasmids for use in TOPFlash and FOPFlash wnt/b-catenin activity assays.
Synonym(e):
TOPFlash/FOPFlash, TOPFlash plasmid, FOPFlash plasmid
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.51
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
transfection: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
genomic analysis
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
FOPflash: T-Zellfaktor(TCF)-Reporter-Plasmid in Transfektionsqualität mit zwei ganzen und einer unvollständigen Kopie der TCF-Bindungsstelle (mutiert), gefolgt von drei Kopien in umgekehrter Orientierung, vorgelagert des minimalen Thymidin-Kinase(TK)-Promotors und des offenen Luciferase-Leserahmens. Dieses Plasmid dient als Negativkontrolle für TOPflash, das Wildtyp-TCF-Bindungsstellen aufweist.
TOPflash: T-Zellfaktor(TCF)-Reporter-Plasmid in Transfektionsqualität mit zwei Sätzen (wobei der zweite Satz in umgekehrter Orientierung vorliegt) von drei Kopien der TCF-Bindungsstelle (Wildtyp), vorgelagert des minimalen Thymidin-Kinase(TK)-Promotors und des offenen Luciferase-Leserahmens. FOPflash mit mutierten TCF-Bindungsstellen ist auch als Negativkontrolle erhältlich.
Die Wnt-Familie kodiert sezernierte Glykoproteine, die an der Regulation des Zellwachstums, der Bestimmung des Zellschicksals, der Organogenese und Onkogenese beteiligt sind. Wie aus der genetischen Analyse der Wingless(wg)-Signalisierung in Drosophila gefolgert, signalisiert Wnt in Säugetierzellen durch die Frizzled-Familie von Rezeptoren an Dishevelled. Dishevelled reguliert die Glykogen-Synthase-Kinase-3ß (GSK-3ß)-Aktivität herab. Dies führt zur Stabilisierung und Anreicherung von zytosolischem ß-Catenin, einem GSK-3ß-Substrat, das für die Ubiquitin-vermittelte Proteolyse ins Visier genommen wird, wenn es durch GSK-3ß phosphoryliert ist. ßβ-Catenin transloziert anschließend in den Zellkern, wo es mit Mitgliedern der Tcf/LEF-Familie von Transkriptionsregulatoren komplexiert und die Transkription von Tcf-responsiven Genen aktiviert. Gemeinsam mit FOPflash (Katalognr. 21-169) ermöglicht dieses Tcf-Reporter-Plasmid die Quantifizierung der Wnt/Wg-Signalisierung in mit diesen Konstrukten transfizierten Zellen.
Anwendung
Satz von T-Zellfaktor(TCF)-Reporter-Plasmiden in Transfektionsqualität zur Verwendung in TOPflash und FOPflash wnt/b-Catenin-Aktivitätsassays.
Komponenten
FOPflash (mutierte TCF-Bindungsstellen, Katalognr. 21-169)
TOPflash (TCF-Reporter-Plasmid, Katalognr. 21-170)
Qualität
Regelmäßig durch DNA-Sequenzanalyse beurteilt, um die Identität von TCF-Bindungsstellen zu bestätigen.
Physikalische Form
FOPflash, Katalognr. 21-169, Lot-Nummer 30860, 5,5 kb. 5 μg affinitätsgereinigte, eluierte und aseptisch in 50 μl 10-mmol/l-Tris-HCl, pH-Wert 8,0, und 1-mmol/l-EDTA verpackte DNA. Gefrorene Lösung.
TOPflash, Katalognr. 21-170, Lot-Nummer 27752, 5,5 kb. 5 μg affinitätsgereinigte, eluierte und aseptisch in 50 μl 10-mmol/l-Tris-HCl, pH-Wert 8,0, und 1-mmol/l-EDTA verpackte DNA. Gefrorene Lösung.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Für maximale Produktrückgewinnung die Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
B Klucky et al.
Oncogene, 26(43), 6356-6360 (2007-04-18)
DNA tumor viruses are capable of driving quiescent cells into the cell cycle. In case of polyomaviridae, two viral proteins, the large and the small (ST) T antigens are responsible for this outcome. ST interacts with the protein phosphatase PP2A
Changsheng Zhang et al.
RSC advances, 8(66), 37581-37589 (2018-11-08)
Objective: Long non-coding RNA KCNQ1OT1 has been associated with the development of different types of cancers. The present research investigated the role of KCNQ1OT1 in osteosarcoma. Methods: Expression level of KCNQ1OT1 in osteosarcoma and paired non-cancerous tissue specimens from 56
Yan-Jiun Huang et al.
American journal of cancer research, 10(8), 2337-2354 (2020-09-10)
Patients with advanced-stage colon cancer often exhibit resistance against treatment and distant metastasis, both key contributors to poor prognosis. Emerging evidence indicates that cancer stem cells (CSCs), characterized by the enhanced ability to self-renew, resist therapeutics, and promote metastasis, represents
Kazumi Take et al.
Scientific reports, 7(1), 7326-7326 (2017-08-06)
CDK5 Regulatory Subunit-Associated Protein 1-like 1 (CDKAL1) was identified as a susceptibility gene for type 2 diabetes and body mass index in genome-wide association studies. Although it was reported that CDKAL1 is a methylthiotransferase essential for tRNALys(UUU) and faithful translation
Makoto Takeo et al.
The Journal of investigative dermatology, 136(7), 1355-1363 (2016-03-30)
Clinically, many nail disorders accompany bone deformities, but whether the two defects are causally related is under debate. To investigate the potential interactions between the two tissue types, we analyzed epithelial-specific β-catenin-deficient mice, in which nail differentiation is abrogated. These