1.51485
Hibar® 250-25 LiChrospher® Si 60 (5 µm)
Lagertemp.
no temp limit
Qualitätsniveau
Hinweis zur Analyse
Druck: ≤ 70 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (2-Nitrotoluol): ≥ 50000
Symmetrie (2-Nitrotoluol): 0.8 - 1.4
Theoretische Bodenzahl (N/m) (2-Nitrotoluol): ≥ 50000
Symmetrie (2-Nitrotoluol): 0.8 - 1.4
Rechtliche Hinweise
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13