1.50642
LiChrospher® RP-select B (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4.6 mm, LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Synonym(e):
TM=["LiChrospher"] C8 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
LiChrospher® RP-select B (5 µm) LiChroCART® 250-4.6, suitable for HPLC
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L7
Produktlinie
LiChrospher®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Kennzeichnungsgrad
11.5% Carbon loading
Parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Säule L × ID
25 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
350 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C8 bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
60 Å pore size
operating pH range
2-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 50.000
Symmetrie (Toluol): 0,8–1,4
k′-Wert (Toluol): 1,0–2,0