1.50241
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 55 mm x 2 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Synonym(e):
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) LiChroCART™ 55-2
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping (3 µm), L × I.D. 55 mm x 2 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Purospher®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
17% Carbon loading
Parameter
250 bar pressure
65 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Säule L × ID
5.5 cm × 2 mm
Oberflächenbereich
330 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 bonding phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
120 Å pore size
pH Betriebsbereich
1.5-10.5
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Best all-round performance according to Tanaka
- Outstanding pH stability from pH 1.5 to 10.5
- No phase collapse when using highly aqueous mobile phases
- Good suitability for LC-MS applications
Hinweis zur Analyse
Theoretische Bodenzahl (N/m) (1,2-Benzanthracen): ≥ 90000
Symmetrie (1,2-Benzanthracen): 0.8 - 1.4
Kapazitätsfaktor (1,2-Benzanthracen): ≤ 10.0