1.50193
Superspher® 100 RP-18 endcapped (4µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 2 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Superspher® RP-18 endcapped LiChroCART™ 250-2, suitable for HPLC
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Superspher®
Leistungsmerkmale
endcapped
Parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Säule L × ID
25 cm × 2 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 bonding phase
Partikelgröße
4 μm
Porengröße
100 Å pore size
pH Betriebsbereich
2-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Hexylbenzol): ≥ 85000
Symmetrie (Hexylbenzol): 0.8 - 1.4
Kapazitätsfaktor (Hexylbenzol): ≥ 5.0