Wichtige Dokumente
1.50154
Supelco
LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 3 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Synonym(e):
TM=[„LiChrospher“] C18 TM=[„LICHROCART“] Kartusche für HPLC
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) LiChroCART 250-3, suitable for HPLC
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
LiChrospher®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
21% Carbon loading
Parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Säule L × ID
25 cm × 3 mm
Oberflächenbereich
350 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
HPLC-Kartusche
LiChrospher® RP-18 ist ein zuverlässiger und vielseitiger, traditionell hergestellter, sphärischer Kieselgelträger mit C-18-Umkehrphaseneigenschaften. Er eignet sich besonders gut für die Trennung von neutralen, sauren und schwach basischen Verbindungen. Dieses Sorptionsmittel befindet sich in einer LiChroCART 250-3-HPLC-Kartusche. Der Anschluss an das HPLC-System erfolgt über den manu-CART NT-Kartuschenhalter (1.51486).
Anwendung
  • Schneller Nachweis von Metronidazol und 2-Hydroxymetronidazol im Blutplasma der Maus: Die Säule ermöglichte eine schnelle und genaue Quantifizierung in pharmakologischen Studien, was für die Bewertung therapeutischer Reaktionen und der Arzneimittelsicherheit von entscheidender Bedeutung ist (Zemanova et al., 2022).
  • HPLC-Methode mit hohem Durchsatz für Ropinirolhydrochlorid: Diese Säule hat sich bei der Entwicklung robuster HPLC-Methoden als nützlich erwiesen und war von zentraler Bedeutung für die Optimierung von Verfahren für neurologische Medikamente sowie für die Verbesserung klinischer und pharmakokinetischer Studien (Fatima et al., 2019).
  • Erstellung umfassender Verunreinigungsprofile in der pharmazeutischen Analyse: Die hohe Auflösung dieser Säule war von entscheidender Bedeutung für die Identifizierung und Quantifizierung von Verunreinigungen in Arzneimittelsubstanzen und gewährleistete die Einhaltung strenger Qualitätsstandards (Tengattini et al., 2019).
  • Analyse von Umweltschadstoffen: Die Anwendung der Säule wurde auf die Umweltwissenschaften ausgeweitet, wo sie zur Messung von Schadstoffen in komplexen Proben verwendet wurde, was ihre Anpassbarkeit und Effizienz bei der Umweltüberwachung verdeutlichte (Mochamad und Hermanto, 2017).
Hinweis zur Analyse
Druck: ≤ 95 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 50.000
Symmetrie (Toluol): 0,8–1,4
k′-Wert (Toluol): 1,5–3,5
Rechtliche Hinweise
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany