1.50038
Purospher®STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 125 mm x 3 mm LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Synonym(e):
Purospher® STAR RP-8 endcapped (5µm) LiChroCART® 125-3
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Purospher® STAR RP-8 mit Endcapping (5 µm), L × I.D. 125 mm x 3 mm LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L7
Produktlinie
Purospher®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
11.2% Carbon loading
Parameter
250 bar pressure
65 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Säule L × ID
12.5 cm × 3 mm
Oberflächenbereich
330 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C8 bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å pore size
operating pH range
1.5-10.5
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Outstanding pH stability from pH 1.5 to 10.5
- Good suitability for LC-MS applications
Hinweis zur Analyse
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 80000
Symmetrie (Toluol): 0.8 - 1.4
Kapazitätsfaktor (Toluol): ≥ 1.0