1.46802
Trypton-Soja-Bouillon – gebrauchsfertige Flaschen
Tween® 0.5 %, bottle capacity 500 mL, bottle filling volume 400 mL, closure type, blue screw cap with septum, box of 6 bottles
Synonym(e):
Casein Soybean Digest Broth, TSB, TSB with 0.5% Tween® 80, TSB with neutralizer, Tryptone Soy Broth, Tryptone Soy Broth + 0.5% Tween® 80
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
EP
JP (4.06)
USP
Sterilität
sterile; autoclaved
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Form
liquid
Haltbarkeit
12 mo.
Leistungsmerkmale
closure type blue screw cap with septum
ready-to-use
Zusammensetzung
Tween®, 0.5%
Verpackung
box of 6 bottles
bottle of
Flaschenkapazität
500 mL
bottle filling volume
400 mL
Anwendung(en)
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Komponenten
tween
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
nonselective for
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable