Merck
1.46694
Millipore
ReadyTube® 10 RVS-Bouillon
Suitable for the selective enrichment of Salmonella, pkg of (10 ml in 17 ml tube with blue cap (20 tubes per box))
Synonym(e):
Rappaport-Vassiliadis-Medium, Rappaport-Vassiliadis-Sojabouillon
About This Item
UNSPSC-Code:
41106214
NACRES:
NA.74
Agentur
ISO 19250
ISO 6579
ISO 6785 I IDF 93
ISO FDIS 6579-1
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; autoclaved
Form
liquid (ready-to-use)
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
pkg of (10 ml in 17 ml tube with blue cap (20 tubes per box))
pH-Wert
5.2 ( in H2O)
Anwendung(en)
bioburden testing
environmental
food and beverages
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
selective for Salmonella spp.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
ReadyTube® 10 RVS-Bouillon ist eine Modifizierung des ursprünglichen Rappaport-Mediums, bei der Trypton (Pepton aus Casein) durch Soja-Pepton ersetzt wird, um höhere Rückgewinnungsraten von Salmonella zu erzielen. Die Wirksamkeit der RVS-Bouillon basiert auf: (a) der Fähigkeit von Salmonella spp., sich bei relativ hohem osmotischem Druck, relativ niedrigem pH-Wert, hoher Temperatur und relativ geringem Nährstoffbedarf zu vermehren, und (b) der Unterdrückung der toxischen Wirkung von Malachitgrün auf Salmonellae durch die Anwesenheit von Magnesiumchlorid.
Anwendung
ReadyTube® 10 RVS-Bouillon wird für die selektive Anreicherung von Salmonella aus Nahrungs- und Futtermitteln, Wasser und anderen Substanzen verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Unsere gebrauchsfertigen Medien bieten höchste Qualität und Testzuverlässigkeit. Sie wurden formuliert und getestet, um die Anforderungen der Arzneibuchkommission zu erfüllen. Medien für die Sterilitätsprüfung und Spüllösungen werden in einem nach ISO 9001 umgebungskontrollierten Produktionszentrum hergestellt. Jede Charge wird einem strengen Qualitätskontrollverfahren (QC) unterzogen, einschließlich pH-Wert-, Sterilitäts- und Wachstumsförderungstests. Unser Herstellungsverfahren gewährleistet die höchste Klarheit für unsere Medien und Spüllösungen, wodurch sich die Präzision erhöht und das Risiko einer falschen Interpretation und falscher Ergebnisse signifikant verringert wird.
Verpackung
10 mL in 17-mL-Röhrchen mit blauer Kappe (20 Röhrchen pro Packung)
Rechtliche Hinweise
READYTUBE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.