14-536
MAP-Kinase-2-/Erk2-Protein, inaktiv, human, 50 g
Unactive, N-terminal GST-tagged, recombinant human full length MAP Kinase 2, for use in Kinase Assays.
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Mol-Gew.
Mw 67.8 kDa
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
N-terminale GST-markierte rekombinante humane MAP-Kinase-2 in voller Länge
Produktherkunft: In E. coli exprimiert
Anwendung
Forschungskategorie
Metabolismus
Entzündung und Immunologie
Metabolismus
Entzündung und Immunologie
Forschungsunterkategorie
Adipositas
Stoffwechselstörungen
Osteoporose
Arthritis
Adipositas
Stoffwechselstörungen
Osteoporose
Arthritis
Biochem./physiol. Wirkung
Ziel-Unterfamilie: CMGC
Zielprotein: MAPK2
Qualität
Regelmäßig mittels Phosphorylierung von MBP-Substrat beurteilt
Physikalische Form
Glutathion-Agarose-Affinitätschromatografie
Lagerung und Haltbarkeit
6 Monate bei -20 °C
Sonstige Hinweise
Spezifische Aktivitätsdaten entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat, das jeder Charge dieses Enzyms beiliegt.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Scientific reports, 6, 28260-28260 (2016-06-16)
Although the translational function of tRNA has long been established, extra translational functions of tRNA are still being discovered. We previously developed a computational method to systematically predict new tRNA-protein complexes and experimentally validated six candidate proteins, including the mitogen-activated
Cancer cell, 34(4), 611-625 (2018-10-10)
Targeting KRAS mutant tumors through inhibition of individual downstream pathways has had limited clinical success. Here we report that RAF inhibitors exhibit little efficacy in KRAS mutant tumors. In combination drug screens, MEK and PI3K inhibitors synergized with pan-RAF inhibitors