Dokumente
14-506-M
Sigma-Aldrich
Rekombinantes humanes PKD2-Protein, aktiv, 10 µg
Active, N-terminal His6 tagged, recombinant, full length, human PKD2, for use in Kinase Assays.
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
100
300
Rekombinant
expressed in Sf21 cells
Mol-Gew.
Mw 100 kDa
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Angaben zum Gen
human ... PKD2(353503)
Allgemeine Beschreibung
N-terminal His6-markiertes, rekombinantes, humanes PKD2 von voller Länge
Produktherkunft: in Sf21-Zellen exprimiert
Biochem./physiol. Wirkung
Ziel-Unterfamilie: CAMK
Zielprotein: PKD2
Verpackung
Auch in einer Größe von 250 µg erhältlich. Rufen Sie an und geben Sie Katalognr. 14-506M an, um Preise und Verfügbarkeit zu erfahren, wenn Sie die 250-µg-Größe bestellen.
Qualität
Regelmäßig mittels Phosphorylierung von MAPKAP-Kinase 2-Substratpeptid beurteilt
Physikalische Form
Ni2+/NTA-Agarose
Lagerung und Haltbarkeit
6 Monate bei -70 °C
Sonstige Hinweise
Spezifische Aktivitätsdaten entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat, das jeder Charge dieses Enzyms beiliegt.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable