14-494
Histon H3, human, rekombinant
Recombinant human histone H3.
Synonym(e):
H3, Histone H3
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Mol-Gew.
Mw ~17 kDa
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Angaben zum Gen
human ... H3F3B(3021)
Allgemeine Beschreibung
Produktherkunft: humanes Histon H3, das in E. coli erzeugt wird
Anwendung
Rekombinantes humanes Histon H3.
Verpackung
Auch in größeren Größen erhältlich - Preis und Verfügbarkeit bitte telefonisch erfragen.
Qualität
Regelmäßig durch seine Verwendung als Substrat für In-vitro-Enzymreaktionen wie Acetylierung durch PCAF beurteilt.
Physikalische Form
FPLC-Agarose-Säule
Lyophilisiertes Pulver
Lagerung und Haltbarkeit
Lyophilisiert: Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Rehydriert: Bei -20 °C 6 Monate haltbar. Rehydrierte Lösung aliquotieren, um wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen zu vermeiden.
Sonstige Hinweise
Spezifische Aktivitätsdaten entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat, das jeder Charge dieses Enzyms beiliegt.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Aurora kinase-C-T191D is constitutively active mutant.
BMC Cell Biology null
Current protocols, 1(2), e26-e26 (2021-02-04)
Histones are the primary protein component of chromatin and are involved in virtually all DNA-templated processes. Histones are abundantly post-translationally modified by a variety of chromatin-modifying machinery. These post-translational modifications (PTMs) are recognized by a range of "reader" proteins, which
Histone-modifying complexes regulate gene expression pertinent to the differentiation of the protozoan parasite Toxoplasma gondii.
Molecular and cellular biology null
Scientific reports, 12(1), 11210-11210 (2022-07-02)
Protein kinases that phosphorylate histones are ideally-placed to influence the behavior of chromosomes during cell division. Indeed, a number of conserved histone phosphorylation events occur prominently during mitosis and meiosis in most eukaryotes, including on histone H3 at threonine-3 (H3T3ph).