Merck
1.37046
SAFC
Natriumacetat
anhydrous, EMPROVE® EXPERT, USP
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Natriumacetat, Essigsäure-Natriumsalz, Essigsäure Natriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
CH3COONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
82.03
Beilstein:
3595639
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
204-823-8
Agentur
USP
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® EXPERT
Form
solid
Selbstzündungstemp.
1112 °F
607 °C
pH-Wert
7.5-9.2 (20 °C, 30 g/L in H2O)
pKa 
4.76 (acetic acid)
bp
>400 °C (decomposition)
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
324 °C (decomposition)
Übergangstemp.
flash point >250 °C
Löslichkeit
365 g/L
Dichte
1.52 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Es kann eine schwierige Herausforderung sein, den richtigen Hilfsstoff zu finden, der sowohl Ihre als auch die regulatorischen Anforderungen erfüllt. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Anwendung
Wasserfreies Natriumacetat ist eine Komponente eines Acetatpuffersystems, die häufig in nachgelagerten Chromatographieschritten mit Biomolekülen sowie in der Flüssigformulierung eingesetzt wird.
Aufgrund seiner niedrigen Mikroben- und Endotoxingrenzwerte ist Natriumacetat, wasserfrei, Emprove® Expert besonders geeignet für Hochrisikoanwendungen.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1