1.20593
Modifizierte Trypton-Soja-Bouillon – dehydriertes Kulturmedium
Novobiocin, for enterovirulent E. coli (EEC)
Synonym(e):
mTSB broth Selective Supplement, modified Tryptic Soy Broth Selective Supplement
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
USDA-FSIS
Qualitätsniveau
Form
solid
Zusammensetzung
Novobiocin
Hersteller/Markenname
Millipore
pH-Bereich
7.0 - 7.4 (25 °C)
Anwendung(en)
pathogen testing
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
enterovirulent E. coli (EEC) (Antibiotics for 1.40011 mTSB culture medium)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable