1.17283
ICP Multi element standard solution XXV
for MS (29 elements in diluted nitric acid), Certipur®
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reference material
Qualitätsniveau
Produktlinie
Certipur®
Methode(n)
ICP: suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
food and beverages
Format
multi-component solution
Lagertemp.
15-25°C
Verpackung
Hinweis zur Analyse
As (arsenic): 10 mg/l
Ba (barium): 10 mg/l
Be (beryllium): 10 mg/l
Bi (bismuth): 10 mg/l
Cd (cadmium): 10 mg/l
Ca (calcium): 10 mg/l
Cs (cesium): 10 mg/l
Cr (chromium): 10 mg/l
Co (cobalt): 10 mg/l
Cu (copper): 10 mg/l
Ga (gallium): 10 mg/l
In (indium): 10 mg/l
Fe (iron): 10 mg/l
Pb (lead): 10 mg/l
Li (lithium): 10 mg/l
Mg (magnesium): 10 mg/l
Mn (manganese): 10 mg/l
Ni (nickel): 10 mg/l
K (potassium): 10 mg/l
Rb (rubidium): 10 mg/l
Se (selenium): 10 mg/l
Ag (silver): 10 mg/l
Na (sodium): 10 mg/l
Sr (strontium): 10 mg/l
Tl (thallium): 10 mg/l
U (uranium): 10 mg/l
V (vanadium): 10 mg/l
Zn (zinc): 10 mg/l
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)