1.16801
Agarose
(medium electroendoosmosis) for electrophoresis
Synonym(e):
Agarose
Beschreibung
Merck USA index - 14, 2708
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
mp (Schmelzpunkt)
60-90 °C
Schüttdichte
700 kg/m3
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChIKey
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Verwandte Kategorien
Warnhinweis
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Beschreibung): kristallines Pulver
Elektroendoosmose: 0.16 - 0.19
Schwefel (als SO₄): ≤ 0.2 %
Trocknungsverlust (105 °C, 2 h): ≤ 8.0 %
Asche: ≤ 0.6 %
Geliertemperatur (1,5 % Gel): 34 - 38 °C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
Not applicable