Merck
1.15941
Sigma-Aldrich
Hellgrüne SF-Lösung, gelblich (C.I. 42095)
for microscopy Certistain®
Synonym(e):
Hellgrüne SF-Lösung, gelblich (C.I. 42095)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C37H34N2Na2O9S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
792.85
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116130
EG-Index-Nummer:
225-906-5
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Zusammensetzung
Dye, ≥75% spectrophotometric assay
pH-Wert
2.9 (25 °C, 10 g/L in H2O)
Löslichkeit
200 g/L
Schüttdichte
200 kg/m3
εmax
830-1130 at 629-634 nm in water at 0.005 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C37H36N2O9S3.2Na/c1-3-38(25-27-7-5-9-35(23-27)50(43,44)45)32-17-11-29(12-18-32)37(31-15-21-34(22-16-31)49(40,41)42)30-13-19-33(20-14-30)39(4-2)26-28-8-6-10-36(24-28)51(46,47)48;;/h5-24H,3-4,25-26H2,1-2H3,(H2-,40,41,42,43,44,45,46,47,48);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
DGOBMKYRQHEFGQ-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Hellgrüne SF-Lösung, gelblich (C.I. 42095) für die Mikroskopie Certistain® ist ein Trockenfarbstoff, der zur Herstellung einer Färbungslösung verwendet wird, die weitverbreitet als Gegenfärbung, z. B. für die Masson-Goldner-Trichromfärbung von histologischen Gewebeschnitten oder für die mehrfarbige Papanicolaou-Färbung in zytologischen Proben menschlichen Ursprungs eingesetzt wird.
Als Certistain®-Farbstoff ist sie nach den höchsten Standards und strikten Spezifikationen chemisch qualitätsgeprüft. Als CE-registriertes IVD-Produkt kann das Produkt problemlos in der Diagnostik und bei Laborakkreditierungen verwendet werden. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Hinweis zur Analyse
Farbstoffgehalt (spektrophotometrisch): ≥ 75 %
Identität
- Natrium:
entspricht
- UV/VIS-Spektrum: entspricht
Absorptionsmaximum λ (Wasser): 629 - 634 nm
Spez. Absorptionsgrad A 1 %/1 cm (λmax.; 0,005 g/l; Wasser): 830 - 1130
TLC-Test: entspricht
Trocknungsverlust (110  °C): ≤ 12 %
Eignung für Mikroskopie: entspricht
Rechtliche Hinweise
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°C)
Not applicable