Merck
1.15213
Sigma-Aldrich
Auto-Hemacolor®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116121
Allgemeine Beschreibung
Das Auto-Hemacolor System wurde für die automatisierte Blut- und Knochenmarkausstrichfärbung mit dem HEMA-TEK Silde Stainer entwickelt. Das Färbeset besteht aus einer Packung mit Färbelösung, Pufferlösung und Waschlösung. Die Färbung erfolgt durch Bindung des basischen Farbstoffes (Azur) an die sauren Gerüstsubstanzen der Zelle wie z.B. Chromatin, Spongiosa und des sauren Farbstoffes (Eosin) an die basischen Bestandteile wie z.B. Zytoplasma. Der Kit kann in der Diagnostik eingesetzt werden, da er als CE und IVD-Produkt entwickelt und registriert ist und kann für bis zu 1000 Färbungen angewendet werden.
Färbeset zur automatischen Blutausstrichfärbung mit dem HEMA-TEK Slide Stainer
Staining set for automatic blood smear staining with the HEMA-TEK Slide Stainer
Anwendung
Staining set for staining blood smears with the HEMA-TEK Slide Stainer
Rechtliche Hinweise
HEMACOLOR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system