1.12186
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane
for gas chromatography
Synonym(e):
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, Bis(trimethylsilyl)amine, HMDS
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
20 hPa ( 20 °C)
Assay
≥98.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
325 °C
Wirksamkeit
847 mg/kg LD50, oral (Rat)
550 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
0.8-25.9 % (v/v)
kinematic viscosity
0.9 cSt(25 °C)
bp
126 °C/1013 mbar
mp (Schmelzpunkt)
-82 °C
Übergangstemp.
flash point 15 °C
Dichte
0.78 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H19NSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h7H,1-6H3
InChIKey
FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.5 % (a/a)
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
52.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11.4 °C - closed cup