Merck
1.10685
Millipore
DEV Gelatine-Agar
for microbiology
About This Item
UNSPSC-Code:
41106213
NACRES:
NA.74
Qualitätsniveau
Form
medium granules (dehydrated (DCM))
Hersteller/Markenname
GranuCult®
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
7.1-7.5 (22 °C, 50 g/L in H2O, after autoclaving)
Löslichkeit
50 g/L
Schüttdichte
750 kg/m3
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
gelatin-liquefying bacteria
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Klarheit): klar bis leicht trüb
Aussehen (Farbe): gelblich-braun
Erstarrungsverhalten (2 Std., 45 °C): Flüssigkeit
pH-Wert (25 °C): 7,1 - 7,5
Wiederfindung auf Testmedium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 70 %
Rückgewinnung auf Testmedium (Proteus hauseri ATCC 13315): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): ≥ 70 %
Rückgewinnung auf Testmedium (Enterococcus faecalis ATCC 11700): ≥ 70 %
Rückgewinnung auf Testmedium (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): ≥ 70 %
Rückgewinnung auf Testmedium (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): ≥ 70 %
Rückgewinnung auf Testmedium (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): ≥ 70 %
Inkubation: 24 Std., 35 °C; aerob.
Fußnote
Wir haben zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete granulatförmige GranuCult® und das kostengünstige pulverförmige NutriSelect®, je nachdem, was Sie benötigen.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3