1.10453
APT agar
for microbiology
Synonym(e):
All-purpose-Agar mit Tween
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
powder (dehydrated (DCM))
Hersteller/Markenname
GranuCult®
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
6.5-6.9 (25 °C, 59.5 g/L in H2O, after autoclaving)
Löslichkeit
59.5 g/L
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
lactic acid bacteria
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Farbe): braun
pH-Wert (25 °C): 6.5 - 6.9
Wachstum (Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 (WDCM 00098)): gut bis sehr gut
Wachstum (Lactobacillus casei ATCC 393 (WDCM 00100)): gut bis sehr gut
Wachstum (Lactobacillus fermentum ATCC 9338): gut bis sehr gut
Wachstum (Lactobacillus plantarum ATCC 14917 (WDCM 00104)): gut bis sehr gut
Wachstum (Leuconostoc mesenteroides ATCC 9135 (WDCM 00108)): gut bis sehr gut
Wachstum (Lactococcus lactis spp. lactis ATCC 19435 (WDCM 00016)): gut bis sehr gut
Bebrütung: 48 Std.; 35 °C; aerob.
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3