Dokumente
1.09987
Supelco
Copper standard
1000 mg Cu, (CuCl₂ in H₂O) Titrisol®
Synonym(e):
Copper Reference Standard for ICP/AAS
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
Titrisol®
Form
concentrate
Konzentration
1000 mg Cu in H2O
Methode(n)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH-Wert
3.2 (20 °C in H2O)
Dichte
1.04 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Lagertemp.
15-25°C
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Cu): 1000 mg / Ampulle
Bestimmungsmethode: Komplexometrische Titration.
(zurückgeführt auf NIST - SRM 682)
Methodengenauigkeit: +/- 2 mg
Rechtliche Hinweise
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable