Merck
1.09202
Millipore
Cefixime Tellurite Supplement
for Escherichia coli, pkg of 10 vials, for the preparation of CT-SMAC Agar
Synonym(e):
E. coli Selective Supplement, Escherichia coli Selective Supplement, CT supplement
About This Item
UNSPSC-Code:
41106212
NACRES:
NA.74
Beschreibung
GranuCult™ prime Sorbitol MacConkey (SMAC) Agar (1.00213)
Qualitätsniveau
Form
solid
Zusammensetzung
Cefixime, 0.0025 mg per vial
Potassium tellurite, 1.25 mg per vial
Verpackung
pkg of 10 vials
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Escherichia coli
Allgemeine Beschreibung
CT-Supplement contains cefixime and potassium tellurite. It is used in combination with Sorbitol MacConkey Agar (SMCA) to enhance the isolation of Escherichia coli O157.
Anwendung
CT-Supplement is an additive for the preparation of CT-SMAC Agar for the isolation and differentiation of enterohemorrhagic (EHEC) E. coli 0157:H7-strains from foodstuffs and stool.
Verlinkung
Replaces: 1092020017
Hinweis zur Analyse
Aussehen
- Klarheit:
klar
- Farbe: farblos
pH-Wert (25 °C): 5.3 - 5.7
Typische Zusammensetzung (per Fläschen): Cefixim 0,025 mg; Kaliumtellurit 1,25 mg.
Wachstumsprüfung gemäß ISO 11133.
Supplement wurde geprüft mit Basis Art. 1.09207.
Inokulum auf Referenzmedium
- Escherichia coli ATCC 35150 (O157):
10 - 100
- Escherichia coli O157:H7 ATCC 43894: 10 - 100
- Escherichia coli O157:H7 ATCC 43895: 10 - 100
Inokulum
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
10⁴
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): > 10⁴
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): > 10⁴
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034): > 10⁴
Wiederfindung auf Testmedium
- Escherichia coli ATCC 35150 (O157):
≥ 50 %
- Escherichia coli O157:H7 ATCC 43894: ≥ 50 %
- Escherichia coli O157:H7 ATCC 43895: ≥ 50 %
Wachstum
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
teilweise Hemmung
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): teilweise Hemmung
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): kein Wachstum
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034): kein Wachstum
Kolonienfarbe
- Escherichia coli ATCC 35150 (O157):
farblos
- Escherichia coli O157:H7 ATCC 43894: farblos
- Escherichia coli O157:H7 ATCC 43895: farblos
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090): rosa
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): rosa
Bebrütung: 24 Std.; 37 °C; aerob.
Referenz: CASO-Agar. Prüfung der gehemmten Keime im Drei- Ösen-Ausstrich.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
B Tenderis et al.
International journal of food microbiology, 321, 108560-108560 (2020-02-23)
Foodborne illnesses affect the health of consumers worldwide, and thus searching for potential antimicrobial agents against foodborne pathogens is given an increased focus. This research evaluated the influence of sodium lactate (SL), encapsulated (e) and unencapsulated (u) polyphosphates (PP; sodium