Merck
1.08323
Supelco
Toluol
EMPLURA®
Synonym(e):
Toluol, Methylbenzol
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.14
Beilstein:
635760
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191501
EG-Index-Nummer:
203-625-9
NACRES:
NA.21
Dampfdichte
3.2 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Produktlinie
EMPARTA®
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
997 °F
Expl.-Gr.
7 %
Verunreinigungen
≤0.002% Free acid (as HCl)
Brechungsindex
n/D 1.496 (lit.)
kinematic viscosity
0.7 cSt(20 °C)
bp
110-111 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-93 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 4 °C
Löslichkeit
0.52 g/L
Dichte
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChIKey
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
EMPLURA® ist unsere kostengünstige Alternative zu Chemikalien höchster Reinheit. Mit EMPLURA bieten wir eine Reihe von Lösungsmitteln für eine Vielzahl grundlegender Anwendungen in nicht regulierten Industrien sowie für weniger anspruchsvolle Anwendungen, präparative Laborarbeiten und Reinigungszwecke. EMPLURA Lösungsmittel bieten geeignete Spezifikationen für die meisten gängien Parameter.
Anwendung
  • Metal Extraction and Digestion: Nitric acid (60%) is extensively used for the extraction and digestion of metals from various samples. This application is crucial for preparing samples for subsequent analysis by techniques such as Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) and Atomic Absorption Spectroscopy (AAS). Recent studies have compared the efficiency of nitric acid treatment with microwave digestion for extracting metals from bioprocess samples, demonstrating its effectiveness in achieving high recovery rates and accuracy (Mohammad and Madhavarao, Analytical Biochemistry, 2024).
  • Food and Beverage Analysis: Nitric acid is employed in the analysis of food and beverage samples to determine the mineral composition. For instance, the acid is used in microwave-assisted decomposition of foods like rice, carrots, and chayote, facilitating the determination of elements such as aluminum, cadmium, chromium, copper, iron, and lead. This application is vital for ensuring food safety and compliance with health standards (Serafim et al., Brazilian Journal of Analytical Chemistry, 2024).
Verpackung
1.08323.2521: 2,5 l, Mindestbestellmenge: 4
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 99,0 %
Identität (IR): entspricht
Freie Säure (als HCl): ≤ 0,002 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,867
Verhalten gegen Schwefelsäure: entspricht
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
4.4 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 5
1 of 5