1.07419
Raffinose pentahydrate
for biochemistry
Synonym(e):
Melitose
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
pH-Wert
5.5-7.0 (25 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
80 °C
Dichte
1.465 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5-8(22)11(25)13(27)16(31-5)30-3-7-9(23)12(26)14(28)17(32-7)34-18(4-21)15(29)10(24)6(2-20)33-18/h5-17,19-29H,1-4H2/t5-,6-,7-,8+,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16+,17-,18+/m1/s1
InChIKey
MUPFEKGTMRGPLJ-ZQSKZDJDSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°C)
Not applicable