Wichtige Dokumente
1.06507
Supelco
Natriumdithionit
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Natriumdithionit, Natriumhydrosulfit, Natriumhypodisulfit
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Na2O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-890-0
Assay:
≥85.0% (iodometric)
Form:
powder
Löslichkeit:
250 g/L (slow decomposition)
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥85.0% (iodometric)
Form
powder
Selbstzündungstemp.
>200 °C
Wirksamkeit
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
100 °C (decomposition)
Übergangstemp.
flash point >100 °C
Löslichkeit
250 g/L (slow decomposition)
Dichte
2.5 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1250 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.01%
Kationenspuren
Fe: ≤0.002%
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/2Na.H2O4S2/c;;1-5(2)6(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
InChIKey
JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Verlinkung
Ersetzt: SX0530; SX0530-1
Hinweis zur Analyse
Assay (iodometrisch): ≥ 85 %
Identität: entspricht
Chlorid (Cl): ≤ 0,01 %
Fe (Eisen): ≤ 0,002 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
212.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 100 °C