1.05702
TLC plates, Silica gel 60 F₂₅₄ GLP
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Empfohlene Produkte
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 25 plates
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
250 μm
Platte L × B
20 cm × 10 cm
Partikelgröße
10-12 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
25 Glass plates 10 x 20 cm
These plates feature individual laser coding for GLP applications. Designed for GLP applications, the tops of each of these plates bear an item, batch, and individual plate number. As a result, lab professionals can easily record and archive every plate they use. Based on our proven silica found in TLC and HPTLC plates, these GLP plates deliver equally unsurpassed separation performance.
Anwendung
Glass TLC plate, silica gel coated with flourescent indicator F254. The silica gel TLC plates come in a quantity of 25 size 10x20 cm for thin layer chromatography applications.
Hinweis zur Analyse
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt. Messung): 480 - 540 m²/g
Porenvolumen (N₂-Isotherme): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 9.5 - 11.5 µm
Schichtdicke: 210 - 270 µm
Dickenschwankung: ≤ 35 µm
Anwendungstechnische Prüfungen:
A) Farbstofftest
hRf-Werte
- Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
11 - 25
- Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 34 - 48
- Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 52 - 67
Trennzahl (Farbstofftest, lipophil): ≥ 10.5
B) Steroidtest
hRf-Werte
- Hydrocortison,Steroidtest:
25 - 37
- Reichstein S, Steroidtest: 37 - 49
- Methyltestosteron, Steroidtest: 42 - 54
Typische Werte, gemessen an einer konditionierten Platte
Eluent A) Toluol (45% rel.Feuchte)
Eluent B) Ethylacetat/Toluol (95+5 v/v; 20% rel.Feuchte)
Porenvolumen (N₂-Isotherme): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 9.5 - 11.5 µm
Schichtdicke: 210 - 270 µm
Dickenschwankung: ≤ 35 µm
Anwendungstechnische Prüfungen:
A) Farbstofftest
hRf-Werte
- Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
11 - 25
- Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 34 - 48
- Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 52 - 67
Trennzahl (Farbstofftest, lipophil): ≥ 10.5
B) Steroidtest
hRf-Werte
- Hydrocortison,Steroidtest:
25 - 37
- Reichstein S, Steroidtest: 37 - 49
- Methyltestosteron, Steroidtest: 42 - 54
Typische Werte, gemessen an einer konditionierten Platte
Eluent A) Toluol (45% rel.Feuchte)
Eluent B) Ethylacetat/Toluol (95+5 v/v; 20% rel.Feuchte)