1.05091
Kaliumperoxodisulfat
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Kaliumperoxodisulfat, Kaliumpersulfat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.0% (iodometric)
Form
solid
Wirksamkeit
802 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
3.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
100 °C (decomposition)
Löslichkeit
50 g/L
Dichte
2.48 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1150 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
Kationenspuren
Fe: ≤0.001%
Mn: ≤0.0001%
heavy metals (as Pb): ≤0.003%
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChIKey
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Chlorid (Cl): ≤ 0,001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,003 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
Mn (Mangan): ≤ 0,0001 %
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.