Merck
1.04440
Supelco
Kaolin
powder
Synonym(e):
Kaolin
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
11111803
EG-Index-Nummer:
310-194-1
NACRES:
NB.51
Qualitätsniveau
Verunreinigungen
≤0.001% Pb (Lead)
≤2.0% Substances soluble in hydrochloric acid
Verlust
≤15.0% loss on ignition, 600°C
pH-Wert
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
Dichte
2.6 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
470 kg/m3
Lagertemp.
no temp limit
InChI
1S/2Al.O5Si2.2H2O.2O/c;;1-6(2)5-7(3)4;;;;/h;;;2*1H2;;/q2*+1;-2;;;;
InChIKey
NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Verlinkung
Replaces: KX0006-1
Hinweis zur Analyse
Identität: entspricht
In Salzsäure lösliche Anteile: ≤ 2.0 %
Aussehen der Substanz (Farbe): entspricht
Aussehen der Substanz (Beschreibung): entspricht
Carbonat: entspricht
Eisen: entspricht
Pb (Blei): ≤ 0.001 %
Glühverlust (600 °C): ≤ 15.0 %
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable