1.04193
Auramine O (C.I. 41000)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Wirksamkeit
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
6-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
265 °C (decomposition)
Löslichkeit
10 g/L
Schüttdichte
430 kg/m3
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C17H21N3.ClH/c1-19(2)15-9-5-13(6-10-15)17(18)14-7-11-16(12-8-14)20(3)4;/h5-12,18H,1-4H3;1H
InChIKey
KSCQDDRPFHTIRL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3