Merck
1.03913
Millipore
KLIGLER agar
for the identification of Gram-negative intestinal bacteria
About This Item
UNSPSC-Code:
41106213
Form
medium granules (dehydrated (DCM))
Hersteller/Markenname
GranuCult®
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
7.3-7.5 (37 °C, 55 g/L in H2O, after autoclaving)
Löslichkeit
55 g/L
Schüttdichte
620 kg/m3
Anwendung(en)
clinical
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
enterobacteriaceae
Allgemeine Beschreibung
zur Identifizierung gramnegativer Darmbakterien
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Klarheit)klarAussehen (Farbe)rotpH-Wert (25 °C)7.2 - 7.6Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))gut bis sehr gutWachstum (Citrobacter freundii ATCC 8090)gut bis sehr gutWachstum (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083))gut bis sehr gutWachstum (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126))gut bis sehr gutWachstum (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))gut bis sehr gutWachstum (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030))gut bis sehr gutWachstum (Proteus mirabilis ATCC 14153)gut bis sehr gutWachstum (Proteus hauseri ATCC 13315)gut bis sehr gutHochschicht (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))gelbHochschicht (Citrobacter freundii ATCC 8090)gelb und schwarzHochschicht (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083))gelbHochschicht (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126))gelbHochschicht (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))gelb und schwarzHochschicht (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030))gelb und schwarzHochschicht (Proteus mirabilis ATCC 14153)gelbHochschicht (Proteus hauseri ATCC 13315)gelb und schwarzSchrägfläche (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))gelbSchrägfläche (Citrobacter freundii ATCC 8090)gelbSchrägfläche (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083))gelbSchrägfläche (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126))rotSchrägfläche (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))rotSchrägfläche (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030))rotSchrägfläche (Proteus mirabilis ATCC 14153)rotSchrägfläche (Proteus hauseri ATCC 13315)rotBebrütung: 24 Std.; 35 °C; aerob.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xizhong Jing et al.
Molecular biology of the cell, 34(7), br10-br10 (2023-05-03)
The short-chain fatty acid metabolite acetyl-coenzyme A (acetyl-CoA) has emerged as a major signal transducer that can broadly affect cell fate and function, at least partly by influencing acetylation of key proteins. The mechanism by which acetyl-CoA regulates CD4+ T-cell