1.03024
Chlorophenol red
pH indicator
Synonym(e):
3′,3′′-Dichlorphenolsulfonphthalein
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Chlorophenol red, indicator
Qualitätsniveau
Form
solid
Verlust
≤15% loss on drying, 110°C
visual transition interval
4.8-6.4, brownish-yellow to red-violet
mp (Schmelzpunkt)
261 °C
Schüttdichte
720 kg/m3
Amax
432-436 nm (buffer pH 4.8)
574-576 nm (buffer pH 6.4)
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C19H12Cl2O5S/c20-14-9-11(5-7-16(14)22)19(12-6-8-17(23)15(21)10-12)13-3-1-2-4-18(13)27(24,25)26-19/h1-10,22-23H
InChIKey
WWAABJGNHFGXSJ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Umschlagsbereich: pH 4.8 - pH 6.4 bräunlichgelb - rotviolett
Absorptionsmaximum λ 1 (Puffer pH 4.8): 432 - 436 nm
Absorptionsmaximum λ 2 (Puffer pH 6.4): 574 - 576 nm
Spez. Extinktion E1%/1cm (λ1max; 0.01g/l; Puffer pH 4.8; berechnet auf getrocknete Substanz): 450 - 600
Spez. Extinktion E1%/1cm (λ2max; 0.01g/l; Puffer pH 6.4; berechnet auf getrocknete Substanz): 1000 - 1300
Trocknungsverlust (110 °C): ≤ 15 %
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable