Dokumente
1.02768
Supelco
Copper(II) oxide
granular for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Kupfermonoxid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CuO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
79.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
EG-Index-Nummer:
215-269-1
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.0% (complexometric)
Form
solid
Wirksamkeit
470 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verunreinigungen
≤0.02% Substances insoluble in nitric acid
pH-Wert
7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
mp (Schmelzpunkt)
1326 °C (decomposition)
Dichte
6.48 g/cm3 at 25 °C
Schüttdichte
500 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.015%
Kationenspuren
Cr: ≤0.05%
Fe: ≤0.05%
N: ≤0.002%
Pb: ≤0.05%
excess alkali:, passes test
Lagertemp.
no temp limit
InChI
1S/Cu.O
InChIKey
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (komplexometrisch): ≥ 99.0 %
In Salpetersäure unlösliche Anteile: ≤ 0.02 %
Freies Alkali: entspricht
Chlorid (Cl): ≤ 0.005 %
Gesamtschwefel (als Sulfate): ≤ 0.015 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0.002 %
Cr (Chrom): ≤ 0.05 %
Fe (Eisen): ≤ 0.05 %
Pb (Blei): ≤ 0.05 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2