Dokumente
1.01408
Supelco
Kristallviolet (C.I. 42555)
pH indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Kristallviolet (C.I. 42555), Hexamethylenpararosanilinchlorid, Hexamethyl-p-rosaniliniumchlorid, Methylviolett 10 B, Gentianaviolett
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H30ClN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
407.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116130
EG-Index-Nummer:
208-953-6
NACRES:
NA.21
product name
Kristallviolet (C.I. 42555), indicator ACS,Reag. Ph Eur
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Form
solid
Wirksamkeit
420 mg/kg LD50, oral (Rat)
Zusammensetzung
dye content, ≥90% spectrophotometric assay (calc. on dried substance)
Verunreinigungen
<0.10% Michler′s ketone
Verlust
≤7.5% loss on drying, 110°C, 4 h
pH-Wert
2.5-3.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
189-194 °C
Löslichkeit
10 g/L
Dichte
1.19 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
220‑400 kg/m3
λmax
589-594 nm in water
Extinktionsverhältnis
0.98-1.20 (Ratio, E (lambdamax - 15 nm)/E (lambdamax +  15 nm))
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Farbstoffgehalt (spektrophotometrisch; berechnet auf getrocknete Substanz): ≥ 90,0 %
Identität (UV/VIS-Spektrum): entspricht
Extinktionseigenschaften (Verhältnis, E (λmax - 15 nm)/E (λmax + 15 nm)): 0,98–1,20
Absorptionsmaximum λmax. (Wasser): 589–594 nm
Spez. Extinktion A 1 %/1 cm (λmax; 0,002 g/L; Wasser): 2000–2450
TLC-Test: entspricht
Michlers Keton: <0,10 %
Trocknungsverlust (110 °C, 4 Std.): ≤ 7,5 %
Eignung als Indikator (ACS): entspricht
Eignung als Indikator (Reag. Ph. Eur.): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)