1.01376
Neutral red (C.I. 50040)
for microscopy Certistain®
Synonym(e):
Neutral red (C.I. 50040)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solid
Zusammensetzung
Dye, ≥90% spectrophotometric assay
pH-Wert
3.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Löslichkeit
50 g/L
Schüttdichte
350‑500 kg/m3
εmax
1420-1610 at 540-543 nm in 50% ethanol at 0.005 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C15H16N4.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)18-14-7-10(19(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H
InChIKey
PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
As an IVD product and CE registered, it can be used hassle-free in diagnostics and laboratory accreditations. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Hinweis zur Analyse
Identität (UV/VIS-Spektrum): entspricht
Absorptionsmaximum λ max. (Ethanol 50 %): 540 - 543 nm
Spez. Extinktion E1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; Ethanol 50 %): 1420 - 1610
DC-Prüfung: entspricht
Trocknungsverlust (110 °C): ≤ 12 %
Eignung für die Mikroskopie: entspricht
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
Not applicable