Merck
1.01190
Supelco
di-Ammonium oxalate monohydrate
EMPLURA®
Synonym(e):
Oxalsäure-Ammoniumsalz
About This Item
Lineare Formel:
(NH4)2C2O4 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.10 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
214-202-3
NACRES:
NA.21
Dampfdruck
<1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPLURA®
Assay
≥99.0% (manganometric)
Form
solid
Glührückstand
≤0.1% (as sulfate)
pH-Wert
6.5 (20 °C, 41.8 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
>123 °C (decomposition)
Dichte
1.5 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
480 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
Kationenspuren
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N.N.OC(=O)C(=O)O.O
InChI
1S/C2H2O4.2H3N.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3;1H2
InChIKey
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Gehalt (manganometrisch): ≥ 99.0 %
Chlorid (Cl): ≤ 0.01 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0.02 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0.005 %
Fe (Eisen): ≤ 0.002 %
Glührückstand (als Sulfat): ≤ 0.1 %
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable