Merck
1.01187
Supelco
Ammonium nitrate
EMPLURA®
Synonym(e):
Ammonsalpeter
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
H4N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
80.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352301
EG-Index-Nummer:
229-347-8
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPLURA®
Assay
≥95.0% (alkalimetric)
Form
solid
Wirksamkeit
2462 mg/kg LD50, oral (Rat)
Glührückstand
≤0.05% (as sulfate)
pH-Wert
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
210 °C/15.0 hPa
mp (Schmelzpunkt)
169 °C
Löslichkeit
1920 g/L
Dichte
1.72 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
600‑700 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Kationenspuren
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/NO3.H3N/c2-1(3)4;/h;1H3/q-1;/p+1
InChIKey
DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
Verwandte Kategorien
Anwendung
  • Synthesis of some derivatives of 1,8-dioxo-octa-hydro xanthene and 9-aryl-hexahydro acridine-1,8-dione using metal ion-exchanged NaY zeolite as heterogeneous catalyst.: This paper discusses the synthesis of derivatives using metal ion-exchanged NaY zeolite as a catalyst. The study provides insights into ammonium nitrate′s role in catalytic processes (Niasar and Moradian, 2024).
  • The Effect of the Solution Flow and Electrical Field on the Homogeneity of Large-Scale Electrodeposited ZnO Nanorods.: This research examines how solution flow and electrical fields affect the homogeneity of electrodeposited ZnO nanorods, highlighting the use of ammonium nitrate in the deposition process (Zhao et al., 2024).
  • Development of an oxazole-based cleavable linker for peptides.: This research focuses on the development of an oxazole-based cleavable linker for peptides, utilizing ammonium nitrate in the synthesis process (Taggart et al., 2024).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (alkalimetrisch): ≥ 95.0 %
Identität: entspricht
Chlorid (Cl): ≤ 0.002 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0.0005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0.01 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Eisen): ≤ 0.0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 %
Glührückstand (als Sulfat): ≤ 0.05 %
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK
WGK 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)