Merck
1.00955
Supelco
1,2-Dichlorethan
EMPLURA®
Synonym(e):
Ethylenchlorid, Ethylendichlorid
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.96
Beilstein:
605264
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
203-458-1
NACRES:
NA.21
Dampfdichte
3.4 (20 °C, vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
87 mmHg ( 25 °C)
Produktlinie
EMPLURA®
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
775 °F
Wirksamkeit
670 mg/kg LD50, oral (Rat)
2800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
15.6 %
Verunreinigungen
≤0.000002% Cd (Cadmium)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000002% Cr (Chromium)
≤0.000002% Cu (Copper)
≤0.000002% Mn (Manganese)
≤0.000002% Ni (Nickel)
≤0.000002% Pb (Lead)
≤0.000002% Sr (Strontium)
≤0.000005% Al (Aluminium)
≤0.000005% Ba (Barium)
≤0.000005% Mg (Magnesium)
≤0.00001% Zn (Zinc)
≤0.00002% Ca (Calcium)
≤0.00002% K (Potassium)
≤0.00003% Free chlorine (Cl)
≤0.00005% Na (Sodium)
≤0.0001% Fe (Iron)
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.030% Water
Farbe
APHA: ≤50
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−35 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 13 °C
Dichte
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
InChIKey
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
EMPLURA®
EMPLURA® ist unsere kostengünstige Alternative zu Chemikalien höchster Reinheit. Mit EMPLURA bieten wir eine Reihe von Lösungsmitteln für eine Vielzahl grundlegender Anwendungen in nicht regulierten Industrien sowie für weniger anspruchsvolle Anwendungen, präparative Laborarbeiten und Reinigungszwecke. EMPLURA Lösungsmittel bieten geeignete Spezifikationen für die meisten gängigen Parameter.
Spezifikationen
Sättigungskonzentration in der Luft: 350 g/m3 (20 °C) Luft
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC)≥ 99,5 %Identität (IR)entsprichtFarbe≤ 50 HazenTitrierbare Säure≤ 0,0003 meq/gDichte (d 20 °C/20 °C)ca. 1,25Freies Chlor (Cl)≤ 0,00003 %Al (Aluminium)≤ 0,000005 %Ba (Barium)≤ 0,000005 %Ca (Calcium)≤ 0,00002 %Cd (Cadmium)≤ 0,000002 %Co (Cobalt)≤ 0,000002 %Cr (Chrom)≤ 0,000002 %Cu (Kupfer)≤ 0,000002 %Fe (Eisen)≤ 0,0001 %K (Kalium)≤ 0,00002 %Mg (Magnesium)≤ 0.000005 %Mn (Mangan)≤ 0,000002 %Na (Natrium)≤ 0,00005 %Ni (Nickel)≤ 0,000002 %Pb (Blei)≤ 0,000002 %Sr (Strontium)≤ 0,000002 %Zn (Zink)≤ 0,00001 %Abdampfrückstand≤ 0,0020 %Wasser
≤ 0,030 %≤ 0,030 %
Verdunstungszahl: 4,1
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1