Merck
1.00635
SAFC
Salicylsäure
fine powder EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Salicylsäure, 2-Hydroxybenzoesäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
200-712-3
Agentur
BP
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<1 hPa ( 100 °C)
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Assay
98.0-102.0% dry basis (HPLC)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
500 °C
Wirksamkeit
1250-1580 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Methode(n)
tissue culture: suitable
pH-Wert
2.4 ( in H2O, saturated solution)
bp
211 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
157-159 °C
Übergangstemp.
flash point 157 °C
Löslichkeit
water: 2 g/L at 20 °C
Dichte
1.443 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
400‑500 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.0100%
sulfate (SO42-): ≤0.0200%
Anwendung(en)
liquid formulation
pharmaceutical
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChIKey
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Wir bieten eine Reihe von hochwertigen wichtigen Rohstoffen, Lösungsmitteln und Reagenzien plus die für die Erfüllung strenger regulatorischer Anforderungen notwendige Dokumentation und Expertise. Neben unserem umfassenden Portfolio bieten wir unseren Kunden exakt auf ihren Bedarf zugeschnittene Herstellungsdienstleistungen. Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung ermöglicht werden. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltenden cGMP-Richtlinien produziert.
Anwendung
Salicylsäure wird in der Dermatologie für Haut-Peelings und Akne eingesetzt. Salicylsäure Emprove® Essential eignet sich für pharmazeutische Anwendungen.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
314.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
157 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 7
1 of 7
Protokolle
With the exception of prolin, amino acids are hardly soluble in alcohols. Therefore, only the adherent moisture can be determined by the direct volumetric method.
Summary application report for analysis of moisture in Triethylamine
Summary application report for analysis of moisture in 2-Aminoethanol, Ethanolamin