1.00606
Iodine Test
photometric, 0.050-10.00 mg/L (I2), Spectroquant®
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
Empfohlene Produkte
Produktlinie
Spectroquant®
Qualitätsniveau
Messbereich
0.050-10.00 mg/L (I2)
Methode(n)
photometry: suitable
Nachweisverfahren
photometric (SPADNS - arsenic free)
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Method: photometric, DPD 0.050 - 10.00 mg/l I₂ Spectroquant®
Rechtliche Hinweise
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany